Merck
114669
Sigma-Aldrich
4-(4-硝基苯偶氮)间苯二酚
Dye content 90 %
别名:
偶氮紫, 镁离子 I
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$150.00
100 G
$472.00
$150.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$150.00
100 G
$472.00
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4N=NC6H3-1,3-(OH)2
CAS号:
分子量:
259.22
Beilstein:
674709
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$150.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
质量水平
组成
Dye content, 90%
mp
195-200 °C (dec.) (lit.)
λmax
432 nm
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H/b14-13+
InChI key
NGPGYVQZGRJHFJ-BUHFOSPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
4-(4-硝基苯偶氮)间苯二酚又名偶氮紫或镁试剂Ⅰ,为红色粉末。[1]在碱性溶液中与 Mg (OH) 2 反应生成蓝湖。主要用于测定溶液中镁的存在。[2][3]
4-(4-硝基苯偶氮)间苯二酚是一种 pH 指示剂。[4]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cheng K L
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (1992)
Kuang Lu Cheng, Keihei Ueno, Toshiaki Imamura
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (1992)
National Research Council (U.S.). Food Protection Committee
Food Chemicals Codex (1967)
R. Gopalan
Inorganic Chemistry for Undergraduates (2009)
Highly sensitive determination method for total carbonate in water samples by flow injection analysis coupled with gas-diffusion separation.
Oshima M, et al.
Analytical Sciences, 17, 1285-1290 (2001)