Merck
N4645
Sigma-Aldrich
4-硝基苯基磷酸盐 二钠盐 六水合物
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
别名:
4-硝基苯磷酸二钠 六水合物, pNPP 二钠 六水合物, 对硝基苯磷酸二钠, 对硝基苯磷酸盐 二钠 六水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$147.00
5 G
$501.00
$147.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$147.00
5 G
$501.00
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
分子量:
371.14
Beilstein:
5324661
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.75
$147.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
生物来源
synthetic (organic)
产品线
BioReagent
方案
≥97%
表单
powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 100 mg/mL
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于测定酸性和碱性磷酸酶的显色底物。该反应产生黄色的可溶性最终产物。可以用 3N NaOH 终止反应,并在 405nm 下读数。
应用
4-硝基苯磷酸二钠盐六水合物可用作:
  • 作为二乙醇胺缓冲液的成分,在酶联免疫吸附测定(ELISA)中检测碱性磷酸酶结合抗体[1]
  • 粘附测定中,处理黏附细胞[2]
  • 作为 体外 磷酸酶测定中磷酸酶底物[3] 的底物缓冲液成分用于ELISA [4]
生化/生理作用
对硝基苯酯磷酸盐(pNPP)是酶联免疫吸附测定(ELISA)程序中与碱性磷酸酶同时使用的首选底物。由于其灵敏度高,是碱性磷酸酶体系的首选底物。这一底物产生可溶性最终产物,产物颜色为绿色,可在405nm处通过分光光度法读取。经过试验,此产品可用于细胞培养应用。4-硝基苯磷酸盐(pNPP)是小分子底物,可用于研究碱性磷酸酶,酸性磷酸酶等。[5]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Serodiagnosis of Echinococcus spp. infection: explorative selection of diagnostic antigens by peptide microarray
List C, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 4(8), e771-e771 (2010)
Serodiagnosis of Salmonella enterica serovar Typhi and S. enterica serovars Paratyphi A, B and C human infections
Chart H, et al.
Journal of Medical Microbiology, 56(9), 1161-1166 (2007)
Cucurbitacin I inhibits STAT3, but enhances STAT1 signaling in human cancer cells in vitro through disrupting actin filaments
Guo H, et al.
Acta Pharmacologica Sinica, 39(3), 425-425 (2018)
Flexible, actin-based ridges colocalise with the beta1 integrin on the surface of melanoma cells
Poole K and Muller D
British Journal of Cancer, 92(8), 1499-1499 (2005)
Assays for protein-tyrosine phosphatases.
McCain DF and Zhang ZY
Methods in Enzymology, 345, 507-518 (2002)