方案
≥99.0% (titration)
表单
powder
储存条件
dry at room temperature
技术
HPLC: suitable
颜色
white
有效pH范围
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
溶解性
water: 30 % (w/w), clear, colorless
密度
1.179 g/cm3 at 20—25 °C
1.189 g/cm3 at 20—25 °C
适用性
suitable for chromatography
suitable for electrophoresis buffers
应用
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
储存温度
room temp
SMILES字符串
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
此外,Bis-Tris丙烷是一种水溶性缓冲物质,在提高限制酶的稳定性和活性中起关键作用。具体而言,其缓冲能力对于于需要pH水平低至 6-7的实验有利。Tris 缓冲液在pH 低于7.5时缓冲能力不足,在温度变化时pKa波动很大,与其相比Bis-Tris丙烷是一种更好的选择。此外,它可与盐酸缓冲液一起用于稳定法尼基二磷酸,特别是从酿酒酵母中分离时。特别是,它可作为配体并与镧系稀土元素(III)形成双核羟基复合物。
应用
- 作为缓冲液用于研究具有不同亲核性质的阴离子对氧合肌红蛋白(MbO2)自动氧化的影响。
- 来自硫化叶菌膜的葡萄糖结合蛋白的纯化。
- 作为GeO2矿化过程中的缓冲液。
- 环境相关研究中的缓冲液成分
- 在工程酶的纯化和制备过程中用于维持最优pH条件的缓冲液成分。
特点和优势
- 适用于生物学和生化研究
- 经测试确认重金属污染水平较低,确保适用于各种应用
- 有效缓冲范围为pH 6.3-9.5 (25 °C),pKa为 6.8 和9.0 (25 °C)
- 易溶于水
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
相关内容
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
了解生产规模的高纯度生物学缓冲液通过我们专业制造溶液,确保稳定性、pH控制和稳定供应。