Merck
MAK299
Sigma-Aldrich
烟酰胺N-甲基转移酶抑制剂筛选试剂盒
sufficient for 100 fluorometric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.84
检测方法
fluorometric
相关疾病
endocrinological disorders, diabetes; obesity; cancer; neurological disorders
储存温度
−70°C
一般描述
N′-烟酰胺甲基转移酶(NNMT)(E.C.2.1.1.1)使用S-腺苷甲硫氨酸(SAM)作为供体,催化烟酰胺、吡啶和其他类似物的N-甲基化,生成1-甲基烟酰胺(MNA)。NNMT在代谢途径的调节中起着重要作用,并且在几种癌症、神经退行性疾病、肥胖症和糖尿病中以显著高水平表达,表明它是治疗的潜在分子靶标。
适用性
适用于筛选/研究/表征N′-烟酰胺甲基转移酶(NNMT)的潜在抑制剂。
原理
该NNMT抑制剂筛选试剂盒使用SAM作为甲基供体,烟酰胺作为底物。NNMT使烟酰胺甲基化,生成S-腺苷基高半胱氨酸(SAH)和1-甲基烟酰胺。SAH被SAH水解酶水解形成高半胱氨酸,使用巯基检测探针检测其游离巯基,产生增强的荧光信号(λex = 392 nm/ λem = 482 nm)。在存在NNMT抑制剂的情况下,酶活性受到抑制,导致荧光降低。该测定试剂盒是一种简单、灵敏、快速的工具,可用于筛选潜在的NNMT抑制剂。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
闪点(°F)
84.2 °F
闪点(°C)
29 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)