Merck
MAK244
Sigma-Aldrich
纤溶酶活性检测试剂盒(荧光法)
sufficient for 100 fluorometric tests
别名:
纤溶酶荧光测定试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
檢測方法
fluorometric
相關疾病
cancer; hematological disorder
儲存溫度
−20°C
一般說明
纤溶酶(EC 3.4.21.7)是一种丝氨酸蛋白酶,在血浆中以纤溶酶原的形式存在。[1]通过纤溶酶原激活剂裂解激活后;纤溶酶溶解纤维蛋白凝块并激活和/或降解凝结和补体系统的化合物。[2]纤溶酶原-纤溶酶系统还参与多种生理和病理过程,包括肿瘤生长、侵袭和转移。[3]
適合性
适用于测定纯纤溶酶的活性和检测血浆中的纤溶酶的活性。
原則
纤溶酶活性检测试剂盒基于纤溶酶蛋白水解切割合成底物并释放出荧光团 AMC 的能力,AMC 通过荧光酶标仪可以很容易地定量。该检测试剂盒简单、快速,并且可在多种样品中检测低至 10 ng 纤溶酶的活性。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kwaan H C and McMahon B
Coagulation in Cancer, 43-66 (2009)
Goss N.
Production of Plasma Proteins for Therapeutic Use, 2012, 496 -496 null
Does plasmin have anticoagulant activity?.
Hoover-Plow J.
Vascular Health, 6, 199-199 (2010)