Merck
MAK180
Sigma-Aldrich
高灵敏度果糖检测试剂盒
Sufficient for 100 Fluorometric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 100 fluorometric tests
检测方法
fluorometric
储存温度
−20°C
一般描述
果糖是存在于蜂蜜和水果的一种天然单糖。 一些研究表明果糖与代谢综合征的发展有关,特别是通过提升肝脏中胰岛素的耐受性(参与疾病进程)。 研究表明,果糖也与肥胖流行病学有关。 动物研究显示在孕期和哺乳期大量摄入果糖可能会导致母体及子代的代谢异常。 对果糖水平的检测可能为代谢与生化功能提供有用的信息。
果糖的含量可通过偶联酶促分析测定,该反应会生成与样品中的果糖含量成正比的荧光(λex = 535 nm/λem = 587 nm)产物。
适用性
本试剂盒提供了一种高度灵敏的检测方法,可用于测定各种生物学样本中D型果糖水平(20-100 pmol/孔)。
原理
Fructose concentration is determined by a coupled enzyme assay, which results in a fluorometric (λex = 535/λem = 587 nm) product proportional to the fructose present.
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Fructose Assay Buffer
  • Fructose Probe
  • Sample Cleanup Mix
  • Conversion Enzyme
  • Fructose Enzyme Mix
  • Fructose Substrate Mix
  • Fructose Standard, 100 mM
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)