Merck
M7766
Sigma-Aldrich
Methylene Green zinc chloride double salt
别名:
Basic Green 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H17ClN4O2S · 0.5ZnCl2
分子量:
433.00
颜色索引号:
52020
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
组成
Dye content, ≥80%
SMILES字符串
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C(=C3Sc2c1)[N+]([O-])=O)=[N+](/C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C(=C6Sc5c4)[N+]([O-])=O)=[N+](/C)C
InChI
1S/2C16H17N4O2S.4ClH.Zn/c2*1-18(2)10-5-6-11-14(9-10)23-16-12(17-11)7-8-13(19(3)4)15(16)20(21)22;;;;;/h2*5-9H,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
ZGFKRQWRLSADBE-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)