Merck
M9015
Sigma-Aldrich
孔雀绿 草酸盐
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder or crystals
别名:
孔雀石绿草酸盐, 碱性绿 4
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$139.00
100 G
$416.00
$139.00
国内现货,预计发货时间2025年4月08日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$139.00
100 G
$416.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H25N2 · C2HO4 · 0.5C2H2O4
CAS号:
分子量:
463.50
颜色索引号:
42000
Beilstein:
3644550
EC 号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$139.00
国内现货,预计发货时间2025年4月08日详情
获取大包装报价
产品名称
孔雀绿 草酸盐, certified by the BSC
Agency
certified by the BSC
表单
powder or crystals
组成
Dye content, ≥90%
技术
microbe id | staining: suitable
颜色
faint green to very dark green
mp
144-150 °C
溶解性
H2O: 1 mg/mL, blue to very deep blue
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
InChI key
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
孔雀石绿是属于三苯甲烷基团的碱性染料。生物学微观样品(例如植物组织、酵母和细菌)染色需要用到孔雀石绿。孔雀石绿法是一种检测释放的磷酸盐的灵敏方法。[1][2]
应用
孔雀石绿草酸盐已被用于磷酸盐定量。[3][4]
孔雀石绿草酸盐已被用于:
  • 制备用于细胞活力测试的亚历山大染色液[5]
  • 在孔雀石绿 - 钼酸铵检测中测定结合免疫球蛋白(BiP)的腺苷三磷酸酶(ATP酶)活性[6]
  • 作为疏水离子,通过二次谐波产生(SHG)法实时研究大肠杆菌活细胞膜中的无标记分子运输[7]
适用性
经认证可用作石蜡包埋植物材料的复染剂;Schaeffer 和 Fulton 法进行细菌孢子染色的染色剂。
其他说明
孔雀石绿草酸盐的分子量有两种表示形式:
927.00 g/mol - 2 mol 孔雀石绿 + 2 mol 一氢草酸盐+ 1 mol 二氢草酸盐,或
463.50 g/mol - 1 mol 孔雀石绿 + 1 mol 一氢草酸盐+ 0.5 mol 二氢草酸盐
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
AUTEN-67, an autophagy-enhancing drug candidate with potent antiaging and neuroprotective effects.
Papp D, et. al.
Autophagy, 12, 273-273 (2016)
Synthetic Dyes in Biology, Medicine And Chemistry (2012)
Biophysical analysis of the effect of chemical modification by 4-oxononenal on the structure, stability, and function of binding immunoglobulin protein (BiP)
Shah DD, et al.
Testing, 12(9), e0183975-e0183975 (2017)
Methods in Plant Cell Biology (1995)
Rapid separation of Arabidopsis male gametophyte developmental stages using a Percoll gradient
Duplakova N, et al.
Nature Protocols, 11(10), 1817-1817 (2016)