Agency
certified by the BSC
质量水平
表单
powder
组成
Dye content, 85%
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
λmax
423 nm (2nd)
629 nm
ε (消光系数)
≥11100 at 417-425 in H2O at 0.005 g/L
≥16000 at 311-319 in H2O at 0.005 g/L
≥60000 at 626-634 in H2O at 0.005 g/L
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
适用性
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3