Merck
M2933
Sigma-Aldrich
MES 水合物
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
别名:
2-吗啉基乙磺酸水合物, 2-(N-吗啉基)乙磺酸 水合物, 4-吗啉乙磺酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$120.00
100 G
$302.00
500 G
$1,210.00
1 KG
$2,110.00
10 KG
$5,310.00
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$120.00
100 G
$302.00
500 G
$1,210.00
1 KG
$2,110.00
10 KG
$5,310.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO4S · xH2O
分子量:
195.24 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
等级
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
方案
≥99.5%
表单
crystalline powder
储存条件
dry at room temperature
技术
cell culture | mammalian: suitable
immunofluorescence: suitable
nucleic acid detection: suitable
杂质
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
颜色
white
有效pH范围
5.5-6.7
pKa 
6.1
溶解性
water: 335.3 g/L at 20 °C
适用性
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
应用
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
异质活性
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES字符串
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
MES 水合物缓冲液(2-(N-吗啉)乙磺酸一水合物)是一种功能强大的两性离子生物缓冲液,广泛应用于分子生物学和细胞培养应用。它的pKa 值为 6.1,是在生理pH值下缓冲溶液的理想选择,可确保精确可靠的结果。该缓冲液的高水溶性和极低的金属离子结合能力使其成为各种应用的首选试剂,包括分子生物学工作,如DNA和RNA提取、PCR和凝胶电泳。它也是细胞培养中的重要工具,是Tris和磷酸盐缓冲液的毒性较低的替代品。
除了这些应用以外,MES水合物还被广泛用于植物培养基、试剂溶液和生理实验中pH 值的调节。它是研究pH 值对酶促反应的作用以及考察蛋白质和其它生物分子与金属离子相互作用的首选试剂。作为Good′s缓冲液,MES 水合物满足以下严格标准:中值pKa,最大水溶性,在所有其他溶剂中的最小溶解度,最小盐效应,不同温度下的稳定性,化学和酶学稳定性,在可见光或紫外光谱范围的最小吸收,易于合成。此外,它不会与大多数金属离子形成复合物,从而确保涉及金属离子的应用得到可靠的结果。
应用
MES 水合物已用于:
  • 在自噬诱导研究以前悬浮细胞 [1]
  • 制备用于拟南芥幼苗生长的MS生长培养基[2]
  • PCR扩增以前杂交探针与微珠的偶联[3]
  • 在与肝素结合以前处理成纤维细胞衍生的基质,可用作血管内皮生长因子运送平台[4]
  • 作为分子生物学研究中的清洗缓冲液[5]
  • 作为培养基成分 [6]
特点和优势
  • 适用于分子生物学和细胞培养
  • 可用作缓冲液成分,用于电泳和蛋白质分离
  • 通过内毒素和好氧微生物总数测试
  • 不含DNA酶、切开酶(NICKase)、RNA酶和蛋白酶
  • 经测试证实重金属污染浓度低,从而确保其适用于各种应用
  • pKa值为6.1 的(25 °C)可在pH 5.5-6.7 (25 °C) 范围内有效缓冲
  • 易溶于水
  • 金属离子结合能力极低
  • 与其它缓冲液如Tris和磷酸盐相比细胞毒性更低
  • 在很宽的pH范围内保持稳定
  • 低紫外吸收率
  • 反应性极低
制备说明
可通过NaOH滴定至所需的pH值,制备使用MES的缓冲液。也可将MES和MES钠盐的储备溶液混合,达到所需的pH。目前已公布了使用储备溶液制备指定 pH 缓冲液的标准混比表。[7]不建议在pH 7.4的缓冲液中使用MES;此时应考虑其他缓冲液。[8]
储存及稳定性
溶液可在2-8℃下稳定保存数月。通过0.2uM过滤器过滤灭菌。不建议对任何磺酸缓冲液进行高温高压灭菌。如果缓冲液必须不含核酸酶,请先处理水,然后在高温高压灭菌后添加缓冲液。MES溶液高压蒸汽灭菌后,会变成黄色(尽管pH值并未明显变化)。黄色分解产物具体成分未知。
其他说明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Protocol: An improved high-throughput method for generating tissue samples in 96-well format for plant genotyping (Ice-Cap 2.0).
Plant methods, 3 (1), 8-8 (2007)
Multiplex assay for subtyping avian influenza A viruses by cDNA hybridization and adapter-mediated amplification.
Applied Microbiology and Biotechnology, 100 (20), 8809-8818 (2016)
Dawson, R.M.C. et al.
Data for Biochemical Research, 410-410 (1987)
Autophagic or necrotic cell death in the absence of caspase and bcl-2 family members.
Lam, David, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 363 (3), 536-541 (2007)
Fibroblast-derived matrix (FDM) as a novel vascular endothelial growth factor delivery platform.
Du, Ping, et al.
J. Controlled Release, 194, 122-129 (2014)
相关内容
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
了解生产规模的高纯度生物学缓冲液通过我们专业制造溶液,确保稳定性、pH控制和稳定供应。
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the molar weight of this compound? What does the x stand for in its formula?
    1 answer
    1. This product is the hydrated form of MES. The anhydrous molecular weight of MES is 195.24 g/mol. The maximum allowable water content of this material is 9%. This value varies from lot to lot and is reported in the product Certificate of Analysis. As an example, the x value and molecular weight of a lot reporting a Water content of 8% may be determined as follows:
      (108%/100%) * 195.24 g/mol= 210.8592 g/mol
      210.8592g/mol - 195.24g/mol = 15.6192g/mol
      15.6192 g/mol/18.02 g/mol = 0.86677, which is approximately = 1.
      Therefore, since the value of x = 1 in the formula, The "as is" Molecular Weight of the compound = 213.25 g/mol