產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (T)
形狀
powder or crystals
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物(900 °C)
≤0.05%
pH值
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
有用的pH值範圍
5.5-6.7
pKa
6.1
溶解度
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.5 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.025
λ: 280 nm Amax: 0.020
SMILES 字串
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI 密鑰
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
準備報告
其他說明
灭菌:应通过0.2μM滤器进行过滤灭菌。任何磺酸缓冲液都不建议进行高压灭菌。如果缓冲液必须是无核酸酶的,最好是对水进行处理,然后在高压灭菌后加入缓冲固体。当MES溶液高压灭菌时,它们会变黄(尽管pH值不会发生可测量的变化)。黄色分解产物的成分未知。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves