Merck
M1750
Sigma-Aldrich
丙二酸
别名:
缩苹果酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2(COOH)2
CAS号:
分子量:
104.06
Beilstein:
1751370
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
InChI 密鑰
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F - closed cup
閃點(°C)
157 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves