Merck
M9009
Sigma-Aldrich
马来酸 二钠盐 水合物
≥98%
别名:
甲苯磺酸钠 水合物, 马来酸钠 水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$395.00
$395.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$395.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2Na2O4 · xH2O
CAS号:
分子量:
160.04 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
$395.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98%
表单
liquid
SMILES字符串
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na.H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1-;;;
InChI key
AJNPUGKXELKSHS-GRHBHMESSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)