Merck
792535
Sigma-Aldrich
丙二酸
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
别名:
缩苹果酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2(COOH)2
CAS号:
分子量:
104.06
Beilstein:
1751370
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
anhydrous
品質等級
產品線
ReagentPlus®
Redi-Dri
化驗
99%
形狀
powder
品質
free-flowing
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
溶解度
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES 字串
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
InChI 密鑰
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • 迈向下一代溶剂的卓越方法,实现可持续包装和酶的稳定性:离子液体和深共晶溶剂混合物的综合研究。:本研究探索了丙二酸在形成深共晶溶剂方面的潜力,该溶剂用于酶稳定和可持续包装解决方案。综合分析证明了这些溶剂在各种应用中的有效性,突出了它们的环保性质(Fatima et al., 2024)。
  • 基于分子修饰的黑米花青素作为抑制油脂氧化的有效抗氧化剂。:本研究调查如何利用丙二酸衍生物对黑米花青素进行改性,提高其抗氧化性能。研究结果表明,这些抗氧化剂在防止油氧化方面的稳定性和功效显著提高(Zhao et al., 2024)。
  • 绿色萃取-液相色谱-质谱法测定水稻中痕量螯合羧酸及其在新旧水稻评价中的应用。:本研究重点关注丙二酸在绿色萃取方法中的应用,用于测定水稻中的螯合羧酸。该方法在大米样品的质量和年龄评估方面很有前景(Kang et al., 2024)。
  • 丙二酸覆盖银纳米颗粒的分子标记鉴定、抗氧化、抗炎和抗炎反应。:本研究突出了丙二酸包覆银纳米颗粒的多功能应用。这些纳米颗粒表现出强大的抗氧化、抗伤和抗炎特性,非常适合各种生物医学应用(Fatima et al., 2023)。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F - closed cup
閃點(°C)
157 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
商品
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
相关内容
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.