Merck
C7017
Sigma-Aldrich
氯化胆碱
≥99%
别名:
(2-羟乙基)三甲基氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
139.62
Beilstein:
3563126
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50501514
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
synthetic
化驗
≥99%
形狀
powder
顏色
white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
脂質類型
phospholipids
SMILES 字串
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
胆碱是鞘磷脂和卵磷脂的成分。它是乙酰胆碱的前体。胆碱在甲基代谢、致癌作用和脂质转运中具有至关重要的作用。胆碱缺乏与脂肪肝有关。它能维持细胞结构完整性和细胞信号传导。胆碱参与磷脂的合成。它是缺血性心脏病的有效生物标志物。
應用
氯化胆碱已被用于:
  • 胆碱释放测定
  • 作为σ-1受体(Sig-1Rs)的内源性激动剂
  • 作为分析蛋氨酸与胆碱代谢之间相互关系的标准品
生化/生理作用
胆碱是一种必需营养素,通常与B族复合维生素组合,在许多生物过程中发挥关键作用。
基底
胆碱乙酰基转移酶底物
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Identification and pharmacological characterization of a novel inhibitor of autotaxin in rodent models of joint pain
Thirunavukkarasu K, et al.
Osteoarthritis and Cartilage, 25(6), 935-942 (2017)
Clinical biochemistry of domestic animals (2008)
Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (Second Edition) (2003)
Pathophysiological roles and clinical importance of biomarkers in acute coronary syndrome
Chan CP and Rainer TH
Advances in Clinical Chemistry, 59, 23-63 (2013)
Rumen-protected choline for dairy cows: the in situ evaluation of a commercial source and literature evaluation of effects on performance and interactions between methionine and choline metabolism
Brusemeister F and Sudekum KH
Animal Research, 55(2), 93-104 (2006)