產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥85% (SDS-PAGE)
形狀
powder
分子量
82.4 kDa
技術
cell culture | mammalian: suitable
顏色
white to light red
溶解度
PBS, pH 7.4: 1 mg/mL, clear to slightly hazy (0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4, at 25 °C)
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
InChI 密鑰
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
基因資訊
human ... LTF(4057)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 检测对神经母细胞瘤细胞和小鼠中脑多巴胺能细胞系MN9D的神经保护作用
- 使用氧自由基吸收能力(ORAC)试验和3-(4,5-二甲基噻唑-2-基)-2,5-二苯四唑溴化铵(MTT)试验,观察在燕窝(EBN)诱导人神经母细胞瘤SH-SY5Y细胞毒性中的抗氧化作用
- 制备固定化钛底物,用于测试MG-63成骨细胞活性
- 作为血管平滑肌细胞(VSMC)内的低密度脂蛋白(LDL)受体相关蛋白(LRP1)配体
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3