主要文件
HS206371A
Transfer Pipette
working volume 1 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
别名:
Disposable Transfer Pipette
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 EACH
$109.00
$109.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
500 EACH
$109.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.04
$109.00
请联系客服了解存货情况
材料
polyethylene
無菌
non-sterile
特點
graduations 0.25 mL
包裝
pack of 500 ea (bulk packed)
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS206371A
容量
5 mL
有效容積
1 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
特點和優勢
  • 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)