Merck
Z359955
Sigma-Aldrich
颗粒杵
CTFE/stainless steel (Reusable; Autoclavable)
别名:
749516-0500
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$221.00
$221.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$221.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
$221.00
请联系客服了解存货情况
物料
CTFE/stainless steel (Reusable; Autoclavable)
描述
Fits 0.5 mL microcentrifuge tube
制造商/商品名称
Kimble®
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
只有使用单独购买的电机 Z359998 的更换接头,Z359955 才能安装无绳电机产品Z359971。
手动或电动研磨机,用于重悬颗粒或破坏微量离心管中的软组织。杵末端专门设计用于与 0.5 mL 或 1.5 mL 微量离心管匹配。轴具有方便的长度和直径,用于轻柔的手动前后旋转或更加剧烈的电动操作。
特点和优势
  • Manufactured from CTFE/stainless steel
  • Autoclavable
  • Reusable
  • 0.5 and 1.5 mL PELLET PESTLE® pestles fit micro centrifuge tubes
法律信息
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Pellet Pestle is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Serena E O'Neil et al.
Respiratory research, 12, 124-124 (2011-09-24)
Proteomic studies of respiratory disorders have the potential to identify protein biomarkers for diagnosis and disease monitoring. Utilisation of sensitive quantitative proteomic methods creates opportunities to determine individual patient proteomes. The aim of the current study was to determine if