Merck
H7637
Sigma-Aldrich
羟乙基哌嗪乙硫磺酸 半钠盐
≥99% (titration)
别名:
4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙磺酸 半钠盐, N-(2-羟乙基)哌嗪-N′-(2-乙磺酸) 半钠盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$81.80
100 G
$222.00
$81.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$81.80
100 G
$222.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
分子量:
249.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
$81.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥99% (titration)
表单
powder
pH值(酸碱度)
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
有效pH范围
6.8-8.2
pKa 
7.5
溶解性
water: soluble 0.5 g/mL
应用
diagnostic assay manufacturing
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)