生物来源
Streptomyces hygroscopicus
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
颜色
yellow
溶解性
DMSO: 7.5 mg/mL
抗生素抗菌谱
viruses
作用机制
enzyme | inhibits
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CO[C@H]1C[C@H](C)[C@@H](OC)C2=CC(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1OC)C2=O
InChI
1S/C30H42N2O9/c1-16-10-9-11-23(37-5)28(41-30(31)36)18(3)12-17(2)27(40-8)24(38-6)13-19(4)26(39-7)21-14-20(33)15-22(25(21)34)32-29(16)35/h9-12,14-15,17,19,23-24,26-28H,13H2,1-8H3,(H2,31,36)(H,32,35)/b11-9-,16-10+,18-12+/t17-,19-,23-,24-,26+,27+,28-/m0/s1
InChI key
MCAHMSDENAOJFZ-BVXDHVRPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
注意
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3