主要文件
H4542
Sigma-Aldrich
细胞色素 P450,纯化的,可溶的
recombinant, expressed in E. coli
别名:
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 I359L, CYP2C9 Il359Leu
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 PMOL
$870.00
$870.00
预计发货时间2025年7月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1000 PMOL
$870.00
About This Item
CAS号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
$870.00
预计发货时间2025年7月02日详情
获取大包装报价
生物来源
human
质量水平
重组
expressed in E. coli
描述
purified, soluble
表单
liquid
比活
3-56 units/mg protein
分子量
54423.1 g/mol
浓度
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL
6-14 nmol/mg protein (specific content)
NCBI登记号
运输
dry ice
储存温度
−70°C
基因信息
human ... CYP2C9(1559)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
单位定义
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)