主要文件
GBL664172
Grace Bio-Labs CultureWell silicone isolator sheet material
thickness 0.8 mm, (No adhesive)
别名:
silicone sheet
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 EA
$628.00
$628.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
5 EA
$628.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122600
NACRES:
NB.22
$628.00
请联系客服了解存货情况
物料
clear silicon
特点
(No adhesive)
包装
pack of 5 ea
制造商/商品名称
Grace Bio-Labs 664172
长度 × 宽度
180 mm × 130 mm
厚度
0.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CultureWell clear silicone sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides.
法律信息
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)