Merck
GBL103280
Grace Bio-Labs可重复使用CultureWell垫片
wells, 8, well diam. × depth 6 mm × 1 mm, well capacity (15-30 μL)
别名:
reusable slide gasket, reusable slide well
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122600
NACRES:
NB.22
材料
clear silicone
無菌
(non-sterile)
non-sterile
特點
wells 8
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
Grace Bio-Labs 103280
外部長度 × 寬度
61 mm × 24 mm
孔面積
0.3 cm2
孔容量
(15-30 μL)
孔直徑× 深度
6 mm × 1 mm
8
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
垫圈是在玻璃显微镜载玻片上或在聚苯乙烯皿中形成孔的理想选择。垫圈是非无菌的,可以通过高压灭菌、紫外线或酒精进行灭菌。非常适合在玻璃显微镜载玻片或聚苯乙烯培养皿上形成孔,并在盖玻片上使用可移动的疏水屏障分离细胞。
應用
高分辨率显微镜
荧光成像
免疫组织化学
细胞培养
法律資訊
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.