Merck
G6137
Sigma-Aldrich
谷胱甘肽过氧化物酶 来源于牛红细胞
lyophilized powder, ≥300 units/mg protein
别名:
GSH-Px, 谷胱甘肽:过氧化氢氧化还原酶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 UNITS
$365.00
200 UNITS
$489.00
500 UNITS
$1,110.00
$365.00
国内现货,预计发货时间2025年4月08日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 UNITS
$365.00
200 UNITS
$489.00
500 UNITS
$1,110.00
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
$365.00
国内现货,预计发货时间2025年4月08日详情
获取大包装报价
生物来源
bovine erythrocytes
质量水平
表单
lyophilized powder
比活
≥300 units/mg protein
分子量
84.5 kDa
组成
Protein, 10-30% modified Warburg-Christian
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
谷胱甘肽过氧化物酶是一种含硒的抗氧化酶。[1]它存在于人子宫内膜的腺上皮中。[2]
应用
来自牛红细胞的谷胱甘肽过氧化物酶已被用作氧自由基清除剂,用于研究其对1,3-二亚油酰甘油(DLG)的E1A-3Y1细胞毒性的影响。[3]
来自牛红细胞的谷胱甘肽过氧化物酶被用作阳性对照,用于克隆和表征编码来自 罗氏球囊虫 的两种谷胱甘肽过氧化物酶 (GpXs) 的全长 cDNA。[4]用于人乳中谷胱甘肽过氧化物酶活性的测定。[5]
生化/生理作用
谷胱甘肽过氧化物酶是一种将脂质氢过氧化物还原为相应醇的酶。它还将游离过氧化氢还原为水。在体内,它负责保护血红蛋白免于氧化分解[6][7]
谷胱甘肽过氧化物酶有助于将(过氧化物)H2O2还原为水,将脂质过氧化物还原为脂质醇。[1]
在还原剂谷胱甘肽存在的情况下,通过催化过氧化氢的还原,保护细胞免受氧化损伤。在细胞膜中,它可能通过减少过氧化氢或多不饱和脂肪酸氢过氧化物诱导脂质过氧化。
单位定义
在pH7.0,25℃下,一个单元将催化H2O2氧化1.0 μmol的还原型谷胱甘肽至氧化型谷胱甘肽。
外形
含 25% 蔗糖和 2.5% 二硫苏糖醇以及磷酸钠缓冲盐的冻干粉
其他说明
注意:在报道的最适 pH 值 8.8 下,我们发现活性约为 pH 7.0 时的 10 倍。但是,为了与文献保持一致,避免与 GSH 的非酶催化氧化反应混淆,我们的单位仍在 pH 7.0 下定义。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The role of oxidative stress in endometriosis
Handbook of Fertility, 273-281 (2015)
J T Jones et al.
Gene, 324, 47-54 (2003-12-25)
We report the cloning and characterisation of full-length DNAs complementary to RNA (cDNAs) encoding two glutathione peroxidases (GpXs) from a plant parasitic nematode, the potato cyst nematode (PCN) Globodera rostochiensis. One protein has a functional signal peptide that targets the
Angeles Torres et al.
Die Nahrung, 47(6), 430-433 (2004-01-20)
An analytical method for determining glutathione peroxidase (GPx) (EC 1.11.1.9) activity in whole blood has been adapted to human milk samples. The values obtained for precision (relative standard deviation: 8.4%), linearity and accuracy (recovery: 90.4%) indicate the adequacy of the
Yue Wang et al.
Analytical chemistry, 92(2), 1997-2004 (2019-12-21)
Solid evidence confirms that glutathione peroxidase (GPx) is a kind of vital protease in the first-line antioxidant defense system and participates in regulation of redox homeostasis as well as the pentose phosphate pathway. However, the current methods cannot achieve real-time
Reactive oxygen species, oxidative stress, and vascular biology in hypertension
Comprehensive hypertension, 337-344 (2007)
商品
氧化应激,在一部分上,是由多种细胞过程产生的活性氧介导,并由诸如酶清除剂或抗氧化剂调节剂等细胞抗氧化剂机制所控制的。自由基,如活性氧,会通过细胞引起细胞损伤。
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.