产品名称
G 418 二硫酸盐, suitable for plant cell culture, BioReagent
产品线
BioReagent
质量水平
表单
powder
效能
≥720 μg per mg (Dried basis)
技术
cell culture | plant: suitable
颜色
white to off-white
溶解性
100 mg/mL (H2O clear)
抗生素抗菌谱
Gram-negative bacteria
应用
agriculture
作用机制
protein synthesis | interferes
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
注意
制备说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
抗生素杀灭曲线是一项剂量响应实验,通过逐渐增大施加在哺乳动物细胞中的备选抗生素剂量进行测定。
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
实验方案
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.