主要文件
F9017
SAFC
夹套液相色谱柱流量控制阀
column I.D. 1.0 cm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$357.00
$357.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$357.00
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.52
$357.00
请联系客服了解存货情况
色谱柱内径
1.0 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Each flow adapter is supplied with a 20 μm porosity HDPE bed support, TFE/polypropylene O-ring seal, stainless steel adjusting rod, PTFE body and 5 feet (1.5 meters) of FEP tubing.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)