主要文件
Z529710
Supelco
Aldrich® 色谱喷雾器
size 10 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$478.00
$478.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$478.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NC.07
$478.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
尺寸
10 mL
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
雾点细,喷雾均匀,特别优化用于薄层色谱板展开。 也适合电泳使用。
  • 可用拇指调节排气孔的喷雾模式
  • 无油脂的螺纹接头不会发生卡夹;简单扭转螺纹帽即可将接头安全地拆开
  • 带螺纹的SafetyBarb®接头可以防止在管道安装或拆卸期间发生意外破损
  • 使用低压气体或空气
联系
请参考 《螺纹磨砂玻璃教程》 以了解螺纹接头的工作方式。
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Evgeni Eltzov et al.
Biosensors & bioelectronics, 87, 572-578 (2016-09-13)
A new colorimetric immunoassay concept, utilizing conventional lateral flow membranes (e.g., conjugation, sample, absorption and nitrocellulose), were placed in a different configuration in a stacking manner, where the liquid sample that may contain the analyte diffuses from the bottom to