主要文件
EP5910760000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 500 mL conical tubes, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
产品EP5910760000监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
特点
Holds 500 mL tubes
for 500 mL conical tubes
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5910760000
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with Universal bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)