主要文件
CLS430236
Corning® 大容量离心管支撑垫
别名:
centrifuge tube holders, centrifuge tube support cushions, centrifuge tube supports
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$107.00
$107.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
6 EA
$107.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.14
$107.00
请联系客服了解存货情况
物料
polyetherimide
无菌性
non-sterile
特点
reusable
Holds 250 mL tubes
包装
pack of 1
case of 6
制造商/商品名称
Corning 430236
技术
centrifugation: suitable
颜色
gray
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Corning®离心管垫由聚醚酰亚胺制成。它们提供必要的支撑并防止大容量离心管在离心过程中塌陷。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)