Merck
CLS431124
Corning® 大容量离心管支撑垫
别名:
离心管支撑垫, 离心管支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.11
材料
polyetherimide
無菌
non-sterile
特點
reusable
Holds 500 mL tubes
包裝
pack of 1
case of 6
製造商/商標名
Corning 431124
技術
centrifugation: suitable
顏色
gray
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Corning®离心管垫由聚醚酰亚胺制成。它们提供必要的支撑并防止大容量离心管在离心过程中塌陷。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.