主要文件
EP5804783000
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 8 x 15 mL conical tubes, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
产品EP5804783000监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
物料
conical bottom
特点
holds 8 x 15 mL conical tubes
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 5804783000 (Global)
参数
3,234 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
120 mm
直径
17 mm
相容性
for use with 250 mL round buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)