Merck
Z692867
BRAND® HandyStep® S 手动重复移液器
别名:
Adjustable volume pipette
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.02
特點
electronic: no
single-channel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 705110
體積測量範圍
2 μL-5 mL
容積
5 mL
一般說明
适用于诊断、分子生物学、环境分析等常规或研究应用。
HandyStep S和PD-tip采用直接移液原理。其提供了对高粘度、高密度或高蒸汽压液体介质的最高精度移液。由于无气溶胶的形成,因此直接移液保证了无污染操作。
  • 通过创新的塑料材料实现出色的耐化学性
  • 吸头易于安装 - PD-tip现在只需要从下方插入
  • 分配体积范围为2 μL至5 mL
  • 最多进行49个分配步骤
  • 重量轻,易于操作
  • 适用于BRAND PD-tip、Encode吸头、Repet吸头、Combitips®
包括:
HandyStep S,一致性认证,带序列号、性能证书、操作手册、板/架安装、3种PD-Tips:0.1 mL、1 mL和10 mL。
特點和優勢
• Serial pipetting made easy• Works with BRAND PD-Tips and third-party tips• Robust, stable and durable
其他說明
Br705110(印度)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG