主要文件
E6402
Sigma-Aldrich
弹性蛋白 来源于小鼠肺部
powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
生物源
mouse lung
品質等級
形狀
powder
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C27H48N6O6/c1-9-17(6)23(32-24(36)19(13-15(2)3)30-18(7)34)26(38)29-14-21(35)31-22(16(4)5)27(39)33-12-10-11-20(33)25(37)28-8/h15-17,19-20,22-23H,9-14H2,1-8H3,(H,28,37)(H,29,38)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t17-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
InChI 密鑰
DPUYCSDGMSDKKV-MKBYFEBXSA-N
基因資訊
mouse ... Eln(13717)
一般說明
弹性蛋白是一种重要的细胞外基质(ECM)蛋白,来源于其前体原弹性蛋白。弹性蛋白比胶原蛋白具有高度的柔韧性。
弹性蛋白是细胞外基质(ECM)的关键蛋白。由糖蛋白类、糖胺聚糖、胶原和蛋白聚糖组成。弹性蛋白主要定位于动脉和肺。
應用
小鼠肺弹性蛋白已被用作细胞外基质(ECM)蛋白,用于板的包被。
生化/生理作用
弹性蛋白向组织和器官传递弹性。此外,它还参与旁分泌信号传导。编码弹性蛋白的基因中的遗传变异导致Williams-Beuren综合征,皮肤弛缓症和主动脉瓣上狭窄(SVAS)。
弹性蛋白在胎儿肺的肺泡化中起关键作用。体内放射化学标记表明,小鼠或大鼠肺弹性蛋白主要在产前和生命的前两周合成。它的翻转非常缓慢,半衰期估计为几年。
弹性蛋白在韧带、肌腱和弹性软骨等许多组织的弹性和恢复中起着重要作用。它还参与大动脉和皮肤的弹性。
準備報告
如Starcher等人所述,在温和的提取条件下纯化以最大程度地减少肽键裂解。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Yulian Wang et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (60) (2012-03-01)
Mechanical forces generated in utero by repetitive breathing-like movements and by fluid distension are critical for normal lung development. A key component of lung development is the differentiation of alveolar type II epithelial cells, the major source of pulmonary surfactant.
Jiří Kanta
Frontiers in physiology, 7, 491-491 (2016-11-09)
A characteristic feature of liver cirrhosis is the accumulation of large amounts of connective tissue with the prevailing content of type I collagen. Elastin is a minor connective tissue component in normal liver but it is actively synthesized by hepatic
Elastin in the Liver
Kanta J.
Frontiers in Physiology, 7, 491-491 (2016)
An experimental system to study mechano transduction in fetal lung cells
Wang Y, et al.
Journal of Visualized Experiments, 7(60), e3543-e3543 (2012)
Elastin
Biochemistry of Collagens, Laminins and Elastin, 290(2), 197-201 (2016)