产品名称
人血浆纤连蛋白, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
human plasma
品質等級
無菌
sterile
產品線
BioReagent
化驗
≥85% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
分子量
450 kDa
包裝
pkg of 5 x 5 mg
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
pkg of 5 mg
濃度
>1 mg/mL protein
技術
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖率
1‑5 μg/cm2
雜質
HBSAG, none detected
HCV, none detected
HIV-1/HIV-2, none detected
溶解度
H2O: 1 mg/mL at 37 °C (Store reconstituted solution in working aliquots at -20°C or lower.)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
結合特異性
Peptide Source: Collagen
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... FN1(2335)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 细胞接种和神经元分化(作为CBSC(脐带血干细胞)重悬的扩增培养基的组分之一,并用于分化培养基)
- 细胞培养(以纤连蛋白包被培养小室进行HEK293细胞的表达)
- 体外纤连蛋白(FN)沉淀试验
- 蛋白特异性
- 用于细胞迁移研究
生化/生理作用
注意
準備報告
免責聲明
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
其他客户在看
商品
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
纤连蛋白(FN)是由肝细胞产生的多功能细胞外基质糖蛋白,以接近微摩尔的浓度循环,并与局部产生的细胞FN一起在细胞表面组装成胞外基质原纤维。
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
细胞外基质(ECM)是由细胞分泌并在组织中围绕在其周围。
实验方案
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
相关内容
Defined culture conditions. Consistent growth of human cancer cell lines in PromoCell’s serum-free/xeno-free Cancer Cell Line Media-XF. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com