推荐产品
环保替代产品特性
Designing Safer Chemicals
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
room temp
一般描述
Sigma GenElute™ 土壤DNA分离试剂盒可以方便、快捷地检测土壤样品中的微生物。该试剂盒适用于处理各类土壤样品,包括常规土壤样品以及含堆肥和粪肥等高腐植酸成分的难处理土壤样品。试剂盒中随附的腐植酸去除柱(Humic Acid Removal Column)和OSR溶液 (Organic Substance Removal) 可去除所有微量腐植酸。之后即可通过简单、快速的离心柱操作流程进一步纯化得到DNA。该试剂盒可从包括细菌、真菌和藻类等在内的所有土壤微生物中分离和纯化出总基因组DNA。DNA纯化质量高,并在分离过程中完全去除了所有腐植酸和PCR抑制物,因而可以完全兼容各种下游PCR应用。
- 可从包括细菌、真菌和藻类在内所有土壤微生物中分离出总DNA
- 适合处理各类土壤样品,包括常规土壤样品以及含有高腐植酸成分的难处理样品
- 随附的腐植酸去除柱(Humic Acid Removal Column)和OSR溶液 (Organic Substance Removal) 可去除所有腐植酸
- 分离所得的DNA不含腐植酸等抑制物,可直接用于下游PCR应用
- 提取过程采用简单易用的微珠 - 快速,节省样品研磨时间
应用
- 实时定量PCR
- 常规PCR
- Southern印迹分析
特点和优势
- 适用于处理各类土壤 - 该试剂盒可处理各类土壤样品,包括黏土、壤土和砂土等常规土壤样品,以及含堆肥和粪肥等高腐植酸成分的难处理土壤样品。
- 可除去DNA样品中的所有腐植酸 – 随附腐植酸去除柱和OSR溶液来去除所有微量腐植酸。
- 快速检测土壤样品中的微生物 – 可从土壤中的细菌、真菌和藻类等各类微生物中分离总DNA。
- 处理过程快速、简便 – 采用快速离心柱形式,可在30分钟内分离出DNA。
- 分离的总DNA质量高 - 纯化所得的DNA不含任何抑制物(如腐植酸),可直接用于PCR等下游应用。
单位定义
准备
其他说明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。相比标准DNA提取方法使用苯酚和氯仿,该产品是一种更安全的化学产品。
法律信息
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
其他客户在看
Yazhou Lu et al.
Archives of microbiology, 202(7), 1717-1728 (2020-04-22)
Paeonia ludlowii is indigenous to Tibet and has an important ecological and economic value in China. In Tibet, P. ludlowii has been used in folk medicine with relative success. Plant microbial endophytes play an important role in plant growth, health
Bin Gong et al.
Scientific reports, 9(1), 9377-9377 (2019-06-30)
Mangrove swamp is one of the world's richest and most productive marine ecosystems. This ecosystem also has a great ecological importance, but is highly susceptible to anthropogenic disturbances. The balance of mangrove ecosystem depends largely on the microbial communities in
Enhanced electricity generation performance and dye wastewater degradation of microbial fuel cell by using a petaline NiO@ polyaniline-carbon felt anode
Dengjie Zhong
BioResources, 258 (2018)