Merck
DNB200
Sigma-Aldrich
GenElute 粪便DNA分离试剂盒
greener alternative
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 REACTIONS
$333.00
$333.00
目录价$555.00节省 40%
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
50 REACTIONS
$333.00
About This Item
UNSPSC代码:
41105600
NACRES:
NA.52
$333.00
目录价$555.00节省 40%
请联系客服了解存货情况
环保替代产品特性
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
room temp
一般描述
Sigma GenElute 粪便DNA分离试剂盒试剂盒用于从新鲜或冷冻的粪便样品中方便、快捷地分离总DNA。该试剂盒还可用于从储存的粪便样品分离DNA。操作过程方便通用,可同时从粪便样本中的所有微生物和宿主细胞中分离出总基因组DNA。产品随附Bead Tube、物理和化学结合的均质手段以及相应裂解液来去除所有微量腐植酸。之后即可通过简单、快速的离心柱操作流程进一步纯化得到DNA。DNA纯化质量高,并在分离过程中完全去除了所有腐植酸和PCR抑制物,因而可以完全兼容各种下游PCR应用。
  • 可同时提取宿主DNA和微生物DNA(通用的操作流程)
  • 可去除包括腐植酸在内的PCR抑制物
  • DNA质量高,适用于敏感的下游应用
应用
  • PCR
  • Southern 印迹分析
  • 测序
  • 微阵列分析
特点和优势
  • 处理过程快速、简便 - 可在30分钟内快速分离出高质量的即用型DNA。
  • 无需有机萃取或乙醇沉淀法处理 – 分离过程不需采用苯酚。
  • 通用的操作方法 – 可同时分离出宿主DNA和微生物DNA。
  • 高产量 - 能稳定地大量获取不含抑制物、长达50kb的DNA。
  • 可去除所有抑制物 – 可去除包括腐植酸在内的所有PCR抑制物。
单位定义
制备
储存及稳定性
所有溶液需要完好室温保存。在未开封容器内,这些试剂能够保持至少一年稳定。
其他说明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。相比标准DNA提取方法使用苯酚和氯仿,该产品是一种更安全的化学产品。
法律信息
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Doina Georgescu et al.
International journal of general medicine, 15, 5513-5531 (2022-06-16)
Gallstone disease (GSD) is more commonly presented in aged people. The purpose of the study was to explore the insights of metabolic performance of bacterial species from gut microbiota as well as the clinical background in middle-aged and elderly patients
Qi-da He et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2019, 6184205-6184205 (2020-01-18)
In Traditional Chinese Medicine (TCM), moxibustion had been used for thousands of years. Many clinical case reports and scientific studies had proved that moxibustion had a good effect in treating acute gastric ulcer (AGU). Some studies had shown that the