一般說明
可从培养细胞、组织(包括啮齿动物尾巴)以及新鲜的全血或白血细胞之中分离高纯度的基因组DNA。该试剂盒将硅胶膜技术的优势与微量离心形式结合在一起,同时无需采用昂贵的树脂、乙醇沉淀,以及诸如苯酚和氯仿等有害化学成分。
應用
- 限制性内切酶酶切
- PCR
- Southern印迹
- 测序反应
- 克隆
- 连接
特點和優勢
- 预期得率:25 μg / 2 x 106个培养细胞;30 μg / 25 mg组织
- 洗脱体积:200 - 400 μl
- 所需时间:细胞裂解后20分钟
- A260/A280比率:1.6 - 1.9
- 是否需要机械式均质化:否
原則
其他說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
其他客户在看
实验方案
GenElute 哺乳动物基因组 DNA 纯化方案阐述了从多种哺乳动物来源中分离纯高分子量 DNA 的方法。
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Northern和Southern印迹简介:两种将大分子转移到膜支持物的常用方法。该文章还提供了Northern印迹和Southern印迹的实验方案。
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
相关内容
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.
从细胞、组织、血液、病毒等样品类型中提取和纯化基因组DNA、质粒DNA和总RNA的常用技术及其下游应用的概述。
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.