主要文件
CLS3402
Corning® Transwell® 12 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
别名:
细胞培养池
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
48 EA
$246.00
$246.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
48 EA
$246.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.13
$246.00
请联系客服了解存货情况
产品名称
Corning® Transwell® 聚碳酸酯膜细胞培养插入物(小室), 12 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
物料
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
无菌性
sterile
特点
lid
包装
pack of 12
case of 48
制造商/商品名称
Corning 3402
技术
cell culture | mammalian: suitable
插入培养小室工作体积
0.5 mL
膜直径
12 mm
尺寸
12 wells
表面积
1.12 cm2 , cell growth area
孔工作体积
1.5 mL
颜色
translucent
孔径
3.0 μm
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 10μm 厚半透明聚碳酸酯膜
  • 已经过处理最适用于细胞粘附
  • 每个12孔板包装12个插入物,每个盒4个孔板
  • 膜必须染色以确保细胞可视性
  • 用伽马射线消毒
Transwell细胞培养插入物(小室)是一种方便、易于使用的可渗透支持装置,可用于研究锚定依赖性和锚定非依赖性细胞系。它们采用10 μm透明聚碳酸酯薄膜,有多种孔径可供选择。 Transwell已经过处理最适用于细胞附着。 细胞必须通过染色以进行观察。 PC膜与大多数有机固定剂和染料兼容。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)