主要文件
CLS3428
Corning® Transwell® 6 well plates
8.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane sterile, pack of 6, case of 24
别名:
细胞培养池
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.13
材料:
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
孔徑:
8.0 μm
無菌:
sterile
結合類型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
产品名称
Corning® Transwell® 聚碳酸酯膜细胞培养插入物(小室), 24 mm Transwell with 8.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 24/cs
材料
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
無菌
sterile
特點
lid
skirt
包裝
case of 24
pack of 6
製造商/商標名
Corning 3428
技術
cell culture | mammalian: suitable
小室有效容積
1.5 mL
膜直徑
24 mm
尺寸
6 wells
表面積
4.67 cm2 , cell growth area
孔有效容積
2.6 mL
顏色
translucent
孔徑
8.0 μm
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 10μm厚的透明聚碳酸酯薄膜
  • 经处理最适于细胞粘附
  • 每个6孔板包装6个插入物,每个盒4个孔板
  • 膜结构必须通过染色以进行观察
  • 用伽马射线消毒
Transwell细胞培养插入物(小室)是一种方便、易于使用的可渗透支持装置,可用于研究锚定依赖性和锚定非依赖性细胞系。它们采用10 μm透明聚碳酸酯薄膜,有多种孔径可供选择。 Transwell已经过处理最适用于细胞附着。 细胞必须通过染色以进行观察。 PC膜与大多数有机固定剂和染料兼容。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)