主要文件
CLS3413
Corning® Transwell® 24 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
别名:
Corning板, 组织培养板, 细胞培养池
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.13
产品名称
Corning® Transwell® 聚碳酸酯膜细胞培养插入物(小室), 6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
物料
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
包装
pack of 12
case of 48
制造商/商品名称
Corning 3413
技术
cell culture | mammalian: suitable
插入培养小室工作体积
0.1 mL
膜直径
6.5 mm
尺寸
24 wells
表面积
0.33 cm2 , cell growth area
孔工作体积
0.6 mL
颜色
translucent
孔径
0.4 μm
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 10μm厚半透明聚碳酸酯膜
  • 为实现最佳细胞附着而进行了处理
  • 每箱4块板,每个24孔板中内装12个插管
  • 膜必须染色以确保细胞可见度
  • γ辐照灭菌
Transwell细胞培养插入物(小室)是一种方便、易于使用的可渗透支持装置,可用于研究锚定依赖性和锚定非依赖性细胞系。它们采用10 μm透明聚碳酸酯薄膜,有多种孔径可供选择。 Transwell已经过处理最适用于细胞附着。 细胞必须通过染色以进行观察。 PC膜与大多数有机固定剂和染料兼容。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)