主要文件
CLS285025
Corning® 盖玻片
square, No. 11/2, W × L 25 mm × 25 mm
别名:
coverslips, glass covers, slide covers
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2000 EA
$337.00
$337.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
2000 EA
$337.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.16
$337.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
square
包装
pack of 200 ea
case of 2000 ea
制造商/商品名称
Corning 2850-25
宽度 × 长度
25 mm × 25 mm
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • Corning® 盖玻片由光学透明的硼硅酸盐玻璃制成。
  • 耐化学腐蚀的盖玻片不受风化或表面附着的影响。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2