Merck
CLS285018
Corning® 盖玻片
square, No. 11/2, W × L 18 mm × 18 mm
别名:
coverslips, glass covers, slide covers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.16
材料
borosilicate glass
square
包裝
pack of 200 ea
case of 2000 ea
製造商/商標名
Corning 2850-18
寬度 × 長度
18 mm × 18 mm
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
  • Corning® 盖玻片由光学透明的硼硅酸盐玻璃制成。
  • 耐化学腐蚀的盖玻片不受风化或表面附着的影响。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.