主要文件
Z688568
Wash-N-Dry 盖玻片架
holds 10 slipcover sizes including 18, 22 and 25 mm, natural
别名:
coverglass rack, glass coverslip rack, slipcover rack
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$111.00
$111.00
国内现货,预计发货时间2025年4月16日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$111.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
MA.01
$111.00
国内现货,预计发货时间2025年4月16日详情
物料
polypropylene
特点
Holds 10 x 18,22 or 25 mm coverslips
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Diversified Biotech WSDR-1000
颜色
natural
相关类别
一般描述
可容纳10个盖玻片:快速简便的清洁、表面处理和干燥。可容纳所有尺寸的盖玻片,包括18、22和25mm。
耐用且无忧: 一体式聚丙烯支架,无需组装,具有耐化学性和耐热性。可进行高温高压消毒。
安全: 带凹口的创新设计,可用橡皮筋或单丝环对盖玻片进行固定。
兼容:适合放入100 mL烧杯内,下方留有空间,便于在浸入水中时放入小转子。
注意: Wash-N-Dry架子底部的间隙为8 mm(圆形盖玻片也可与本产品配合使用)。
容纳10 (30 用于XL) 块盖玻片:快速简单的清洗、表面处理和干燥。 容纳所有盖玻片尺寸,包括18、22和25毫米。
耐用、无忧:单件式聚丙烯架不需要组装,并且耐化学品、耐热。可高压灭菌
安全:带凹口的创新设计,可用橡皮筋或单丝环对盖玻片进行固定。
兼容:适合放入100 mL烧杯内,下方留有空间,便于在浸入水中时放入小转子。
注意:Wash-N-Dry架子底部的间隙为8 mm(圆形盖玻片也可与本产品配合使用)。
法律信息
Wash-N-Dry is a trademark of Diversified Biotech
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)