主要文件
CAS9NEO
Sigma-Aldrich
Cas9 Neomycin Lenti Plasmid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$382.00
$382.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$382.00
About This Item
UNSPSC代码:
41106609
NACRES:
NA.51
$382.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
重组
expressed in E. coli
质量水平
表单
liquid
包装
vial of 50 μL
浓度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
应用
CRISPR
筛选方法
blasticidin
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
该产品是一种新霉素抗性lenti-Cas9质粒,用于生产慢病毒颗粒。使用Sigma的慢病毒Cas9试剂,可有效生成稳定表达Cas9的细胞,用于CRISPR基因组编辑。双载体CRISPR系统含有独立的Cas9和gRNA载体,Sigma的lenti-Cas9质粒属于该系统的一部分。欲订购gRNA,请查看以上链接。
应用
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
特点和优势
使用慢病毒颗粒,生成可稳定表达Cas9核酸酶的细胞。
组分
1μg 质粒DNA,EF1a-Cas9-2A-Neomycin Lenti
联系
Click here to order gRNA plasmid and virus.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)