Merck
C8035
Sigma-Aldrich
Anti-Aggrecan Antibody
Monoclonal Anti-Chondroitin Sulfate antibody produced in mouse
mouse monoclonal, CS-56
别名:
Chondroitin Sulfate Antibody, Chondroitin Sulfate Antibody - Monoclonal Anti-Chondroitin Sulfate antibody produced in mouse, Cs56 Antibody
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$572.00
0.2 ML
$770.00
$572.00
预计发货时间2025年4月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 μL
$572.00
0.2 ML
$770.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$572.00
预计发货时间2025年4月23日详情
获取大包装报价
产品名称
单克隆抗 硫酸软骨素 小鼠抗, clone CS-56, ascites fluid
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
CS-56, monoclonal
种属反应性
chicken, bovine, mouse, human, pig, rabbit, rat
技术
indirect immunofluorescence: 1:200 using bovine mammary gland epithelial (BMGE) cells
microarray: suitable
同位素/亚型
IgM
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ACAN(176)
mouse ... Acan(11595)
rat ... Acan(58968)
一般描述
硫酸软骨素是由双糖葡萄糖醛酸和 N-乙酰半乳糖胺交替组成的线性多糖。它含有细胞外基质(ECM)的蛋白多糖(PG)。单克隆硫酸软骨素抗体(小鼠IgM同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤。
本品为采用细胞培养杂交瘤 (SAB4200696) 生产的纯化产品
特异性
据报道,该抗体对天然硫酸软骨素蛋白多糖 (CSPG) 的糖胺聚糖 (GAG) 部分具有特异性。该抗体与A型和C型硫酸软骨素特异性反应,但不与B型型硫酸软骨素(硫酸皮肤素)反应,可用于硫酸软骨素在组织和培养成纤维细胞中的定位。
免疫原
鸡砂囊成纤维细胞的腹侧膜
应用
小鼠抗硫酸软骨素单克隆抗体用于:
  • 在免疫组织化学作为第一抗体研究脊髓和脑冰冻切片。
  • 在 ELISA 和免疫印迹中纯化可溶性形式的髓鞘相关糖蛋白 (MAG) 和神经细胞黏附分子 (N-CAM)。
  • 流式细胞术研究中。
  • 作为TGF-β调控研究中的一级抗血清。
硫酸软骨素单克隆抗体也可用于研究硫酸软骨素蛋白多糖(CSPG)的分布及其与特定细胞-底物接触的关系。它也适用于使用牛乳腺上皮(BMGE)细胞进行的微阵列和间接免疫荧光(以1:200稀释)。
生化/生理作用
硫酸软骨素参与肿瘤的侵袭,在黑色素瘤细胞在内皮基底膜上扩散的早期事件中也起到稳定细胞-基质相互作用的重要角色。在硫酸软骨素蛋白聚糖(CSPG)中,蛋白聚糖部分参与细胞的增殖和迁移,刺激内皮细胞在微血管形成过程中的运动。硫酸软骨素用于骨关节炎的治疗。在神经损伤后观察硫酸软骨素蛋白多糖的上调。它具有抑制轴突再生的作用。
储存及稳定性
如需连续使用,可在 2-8 °C 下储存长达一个月。
对于长期储存,溶液可以工作等份冷冻。不推荐反复冻融。不建议储存在“无霜”冰柜中。如果延长储存时间后出现轻微浑浊,则在使用前离心澄清溶液。
其他说明
本品为采用细胞培养杂交瘤生产的纯化产品
SAB4200696硫酸软骨素抗体,小鼠单克隆
Cs-56,从杂交瘤细胞培养中纯化而成
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis.
Clegg D O, et al.
The New England Journal of Medicine, 354(8) (2006)
M Sobue et al.
Stain technology, 64(1), 43-47 (1989-01-01)
Dermatan sulfate proteoglycan chains were detected in tissue sections treated with chondroitin B-lyase (0.01 units/ml) in 20 mM Tris-HCl (pH 8.0) for 1 hr, followed by staining with antibody 9A2 specific for unsaturated uronic acid coupled to N-acetylgalactosamine-4 sulfate. In
PTPσ is a receptor for chondroitin sulfate proteoglycan, an inhibitor of neural regeneration.
Shen Y, et al.
Science, 326(5952) (2009)
Effect of the counterion behavior on the frictional?compressive properties of chondroitin sulfate solutions
Polymer, 50(7), 1805-1813 (2009)
Charlotte Rolny et al.
The Journal of biological chemistry, 277(22), 19315-19321 (2002-03-26)
Platelet-derived growth factor (PDGF) induces mitogenic and migratory responses in a wide variety of cells, by activating specific receptor tyrosine kinases denoted the PDGF alpha- and beta-receptors. Different PDGF isoforms bind in a distinct manner to glycosaminoglycans, particularly heparan sulfate.
商品
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review