Very nice and easy to use. Nice to be able to choose the volume to dispence.
ZIQ7000T0C
Milli-Q® IQ 7000 超纯水净化系统
output: type 1 water (18.2 MΩ·cm), the most advanced Milli-Q® ultrapure (Type 1) water purification system that is intelligent, intuitive, and green.
别名:
Milli-Q® IQ 7000 超纯水净化系统
About This Item
推荐产品
AC/DC输入
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
质量水平
产品线
Milli-Q® IQ
包装
pkg of 1 unit
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
参数
16.0 kg operating weight (35.3 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 26.5 cm (10.4 in.) × 35 cm (13.8 in.)
输入
feed water nature pure water
输出
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
电导率
0.055 μS/cm at 25 °C (Product Water)
应用
PFAS testing
环保替代产品分类
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
有关此产品的更多信息,请联系我们的技术服务团队
应用
特点和优势
MyMilli-Q™远程护理提供全面的在线监控与服务功能,助您提高实验室生产力。通过电子邮件或短讯全天候地接收及时和定制化的系统提醒和警报通知。通过电脑或移动设备实时访问系统信息、性能、水质数据等。我们的服务团队提供快速的远程诊断,甚至有可能修复您的系统。全面的数据溯源性和轻松的数据访问和检索能力简化审计准备和实验室认证。在线管理您的服务和耗材合同。MyMilli-Q™数字化服务 MyMilli-Q™ 远程护理提供全面的在线监控与服务功能,助您提高实验室生产力。通过电子邮件或短讯全天候地接收及时和定制化的系统提醒和警报通知。通过电脑或移动设备实时访问系统信息、性能、水质数据等。我们的服务团队提供快速的远程诊断,甚至有可能修复您的系统。全面的数据溯源性和轻松的数据访问和检索能力简化审计准备和实验室认证。在线管理您的服务和耗材合同。
- 简单&直观的取水操作:通过全新的“滚轮”取水,重新设计的Q-POD®取水臂让超纯水取用变得更简单精确,毫不费力。丰富的取水功能是实验室日常工作的一大帮手。
- 直观的触摸屏交互:像智能手机一样,只需轻松点击Q-POD®取水臂的交互式触摸屏,即可随心所欲地操作。
- 优化的实验室空间:让您的工作空间免于混乱。该系统设计用于整洁的装置和干净的实验室工作台,没有松散的管道和电线。操作仅涉及Q-POD®取水臂,紧凑设计的系统可轻松融入任意实验室环境。当实验室需要多个超纯水取水点时,一台产水主机最多可连接4个 Q-POD®取水臂。
- 稳定可靠的痕量级优质超纯水:Jetpore®和IQnano™树脂的组合,让您在关键实验中可完全信赖系统的水纯度。借助A10 ®TOC内置监测,您可以避免不确定性或曲解结果,也不必重复耗时且昂贵的分析。
- 先进的可追溯性:先进的数据追踪,例如取水事件(Dispensing Events)确保所有取水报告历史记录在案,而每日质量评估(Daily Quality Measures)为水质提供了长期可追溯性。当需要更深入的分析时,全面历史记录是所有系统数据的全面档案。系统一系列终端精制器(POD-Paks)和纯化柱上的e-Sure电子标签也确保了可追溯性。
- 质量&合规性:系统设计用于生产超纯水,产水质量达到或超过ASTM®、ISO 3696、CLSI、欧洲药典和美国药典所述要求。
- 产水TOC: < 2 ppb (in the appropriate operating conditions, otherwise typically < 5 ppb).
- Product water particulates: No particles with a size > 0.22 mm(Millipak®过滤器)。
- 产水即时输送速率:最高2升/分钟
其他说明
需要但不包括的组件:
- 除该货号产品外,还需要订购装有用户手册(当地语言)和适用于当地电网的电源线的特定国家包装盒。
- 所示价格目前仅对应上述目录号;随时可更改,恕不另行通知。
- 该目录号不包括随时间推移安装和正确操作水纯化装置可能需要的耗材、配件和其他产品和/或服务。
- 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证所购产品。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
法律信息
consumable
通常也和此产品一起购买
商品
探索客户至上的超纯水系统。智能互联、简单直观的Milli-Q® IQ 7000系统将简化您在实验室中的工作方式。
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
相关内容
Discover an ultrapure lab water system designed with you in mind. Intelligent, intuitive and connected, the Milli-Q® IQ 7000 system will simplify the way you work in the lab.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
减少实验室的水、能源、塑料和化学品消耗。绿色环保的Milli-Q®实验室纯水系统及其数字化服务可助力您的实验室达成可持续发展目标。
您的实验室水质稳定性如何?纯水水质波动可能影响您的实验室分析结果以及整体运营效率。了解Milli-Q®实验室纯水系统如何确保水质稳定可靠。