Merck
C2360
Sigma-Aldrich
CelLytic P细胞裂解试剂
别名:
Plant cell lysis reagent
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 ML
$148.00
250 ML
$490.00
$148.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
50 ML
$148.00
250 ML
$490.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41116134
NACRES:
NA.56
$148.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
描述
For plant cell lysis
品質等級
形狀
solution
儲存溫度
room temp
應用
CelLyticP细胞裂解试剂已用于细胞裂解的裂解物制备。[1]
其他說明
CelLytic P是一种基于非离子型洗涤剂的试剂,为高效裂解植物细胞和溶解蛋白提供了一种简便的方法。它是一种非变性试剂,可维持蛋白的免疫反应性和生物活性。CelLytic P高效,快速且可随时使用。它含有bicine缓冲液,对于许多生物活性而言是优选的。
法律資訊
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
CTRP3 stimulates proliferation and anti-apoptosis of prostate cells through PKC signaling pathways
Hou Qi, et al.
PLoS ONE, 10(7), e0134006-e0134006 (2015)
商品
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.