Merck
C0543
Sigma-Aldrich
Rat Collagen Type IV
from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, lyophilized powder, suitable for cell culture, used for 3D hydrogel formation
别名:
IV型胶原蛋白, EHS-胶原蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.75
product name
胶原蛋白 来源于 Engelbreth-Holm-Swarm 小鼠肉瘤基底膜, Type IV (Miller), lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane)
品質等級
種類
Type IV (Miller)
產品線
BioReagent
形狀
lyophilized powder
包裝
glass bottle of 1 vial
技術
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖率
6‑10 μg/cm2
溶解度
0.25% acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Keep at 2-8 °C for several hours, occasionally swirling.)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
胶原蛋白被分为多种结构和遗传性不同的类型。IV型胶原蛋白是基底膜的主要结构蛋白。它是Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肉瘤的特征物质。市面上有基质和培养液两种。基质由从Engelbreth-Holm-Swarm小鼠肉瘤中提取的4型胶原蛋白、层粘连蛋白、硫酸乙酰肝素蛋白聚糖和肌动蛋白组成。附着的靶细胞包括:上皮细胞、内皮细胞、肌肉细胞和神经细胞。
胶原蛋白被分为许多种结构和遗传性不同的类型。我们使用Bornstein和Traub提出的命名法。不要混淆Sigma分类标识和公认的胶原蛋白分类类型。
應用
建议用作细胞培养基质,浓度为6-10 μg/cm2
来自Engelbreth-Holm-Swarm小鼠肉瘤基底膜的胶原蛋白已用于:
  • 粘附试验。
  • 水凝胶生产。
  • 包被细胞分化用细胞培养板。
  • 在一项 A. culbertsoni营养体和施万细胞相互作用的研究中,用于处理圆形塑料载玻片进行扫描电镜(SEM)分析。
生化/生理作用
来自Engelbreth-Holm-Swarm小鼠肉瘤基底膜的胶原蛋白有助于3D结节的发展。它也用于2D涂层。
其他說明
原生胶原蛋白
我们使用 Bornstein和Traub提出的命名法。不要混淆Sigma分类标识和公认的胶原蛋白分类类型。
數量
0.75 mg/瓶
準備報告
氯仿处理。
该制剂中不使用胃蛋白酶。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Evaluation of cell binding activities of Leptospira ECM adhesins.
Robbins G T, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 9(4), e0003712-e0003712 (2015)
Pea3 transcription factor promotes neurite outgrowth
Kandemir B, et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 7 (2014)
Gels Handbook: Fundamentals, Properties, Applications null
Schwann Cell Autophagy and Necrosis as Mechanisms of Cell Death by Acanthamoeba
Ismael Castelan-Ramirez, et al.
Journal of Separation Science, 9(6), 458-458 (2020)
Schwann Cell Autophagy and Necrosis as Mechanisms of Cell Death by Acanthamoeba
Castelan-Ramirez I, et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(6), 458-458 (2020)
商品
3D细胞培养概述。了解2D与3D细胞培养的对比结果,3D细胞培养的优势以及可用于开发3D细胞模型的技术
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。