Merck
B2891
Sigma-Aldrich
BES 钠盐
≥99% (titration)
别名:
N,N-双(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$103.00
100 G
$383.00
500 G
$906.00
$103.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$103.00
100 G
$383.00
500 G
$906.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14NNaO5S
CAS号:
分子量:
235.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
$103.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
≥99% (titration)
形狀
crystalline powder
有用的pH值範圍
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1 (Free acid)
溶解度
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
應用
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
[Na+].OCCN(CCO)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S.Na/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12;/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
相关内容
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.