Merck
T0647
Sigma-Aldrich
三羟甲基甲胺基丙磺酸 钠盐
≥99% (titration)
别名:
3-[N,N-双(2-羟乙基)氨基]-2-羟基丙磺酸单钠盐, TAPS NA, N-[三(羟甲基)甲基]-3-氨基丙磺酸 钠-钾盐, [(2-羟基-1,1-二(羟甲基)乙基)氨基]-1-丙磺酸 钠-钾盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$250.00
500 G
$974.00
$250.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$250.00
500 G
$974.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16NNaO6S
CAS号:
分子量:
265.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
$250.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥99% (titration)
表单
crystalline powder
杂质
≤1% water content (Karl Fischer)
有效pH范围
7.7-9.1
pKa (25 °C)
8.4
溶解性
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
痕量阳离子
Pb: ≤5 ppm
应用
diagnostic assay manufacturing
SMILES字符串
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
N-三(羟甲基)甲基-3-氨基丙磺酸 (TAPS) 是一种两性离子缓冲剂[1],广泛用于毛细管电泳。[2]作为一种关键的生物缓冲剂,它有助于维持培养基所需的pH值,并表现出高水溶性、高惰性、稳定性以及超低的紫外-可见光吸光度等多种特性。TAPS 缓冲剂还有助于稳定溶菌酶,防止热变性。它广泛应用于生物学和生物化学领域。 [3]
应用
TAPS 钠盐可与过滤天然海水 (FSW) 联用,对活胚胎或固定胚胎进行染色。[1]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Buffer Standards for the Physiological pH of the Zwitterionic Compound, TAPS, From 5 to 55? C
Roy L N, et al.
Journal of Solution Chemistry, 35, 551-566 (2006)
The effects of biological buffers TRIS, TAPS, TES on the stability of lysozyme
Pannuru P, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 112, 720-727 (2018)
Capillary electrophoretic study of interactions of metal ions with crown ethers, a sulfated beta-cyclodextrin, and zwitterionic buffers present as additives in the background electrolyte
Muzikar M, et al.
Electrophoresis, 23(12) , 1796-802 (2002)